Tisk…
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Pyrrolidinyloxy, 3-amino-2,2,5,5-tetramethyl-, (3-Amino-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yl)oxidanyl, (3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl)oxidanyl
401105000 401100020
ACRO401105000EA 6180 CZK
ACRO401105000 ACRO401100020
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Appearance: Orange Hygroscopic crystals
Vzorec: C₈H₁₇N₂O
MW: 157,24 g/mol
Bod varu: 75…80 °C (1 mmHg)
Bod tání: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00046088
CAS číslo: 34272-83-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Hygroscopic crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %