Tisk…
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid, monosodium salt monohydrate
400840050 400841000 400845000
ACRO400840050EA 743 CZK
ACRO400840050 ACRO400841000 ACRO400845000
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate
Vzorec: C₁₀H₈NNaO₇S₂·1H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150460
CAS číslo: 312693-54-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
HPLC ≥75 %