9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
400220050
400220010
400220250
ACRO400220050EA
7540
CZK
ACRO400220050
ACRO400220010
ACRO400220250
9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
CAS No.: 332927-03-4
Vzorec:
C₁₄H₁₁NO₃ Bod tání: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149578 CAS číslo: 332927-03-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Bright yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % (on dry substance) |