Tisk…
Morin hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2',3,4',5,7-Pentahydroxyflavone
354000100 354000050 354000500
ACRO354000100EA 3460 CZK
ACRO354000100 ACRO354000050 ACRO354000500
Morin hydrate
Morin hydrate
CAS No.: 654055-01-3
Vzorec: C₁₅H₁₀O₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00217054
CAS číslo: 654055-01-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤2 %