Tisk…
Lauroyl peroxide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
349741000 349745000
ACRO349741000EA 2590 CZK
ACRO349741000 ACRO349745000
Lauroyl peroxide 99%
Lauroyl peroxide
CAS No.: 105-74-8
Vzorec: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008964
CAS číslo: 105-74-8
UN: 3106
ADR: 5.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or granules or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %