Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
349730010
349730050
349730250
ACRO349730010EA
1110
CZK
ACRO349730010
ACRO349730050
ACRO349730250
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Vzorec:
C₈H₉ClO₃ Bod varu: 115 °C (760 mmHg) Hustota: 1,225 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173837 CAS číslo: 2528-00-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...