Tisk…
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
348880100 348880250 348881000
ACRO348880100EA 4710 CZK
ACRO348880100 ACRO348880250 ACRO348881000
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose 99%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Appearance: White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Vzorec: C₈H₁₄O₅
Bod varu: 112…114 °C (,1 mmHg)
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063295
CAS číslo: 20031-21-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Waxy solid or coarse crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -17° to -19° (20°C, 589 nm) (c=1, water)