Tisk…
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (3S,4S)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348730010 348730050
ACRO348730010EA 4600 CZK
ACRO348730010 ACRO348730050
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol 97%
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
CAS No.: 90365-74-5
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Bod tání: 95…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01073893
CAS číslo: 90365-74-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +29° to +35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)