Tisk…
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
348720010 348720050
ACRO348720010EA 3020 CZK
ACRO348720010 ACRO348720050
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
CAS No.: 163439-82-5
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Bod tání: 95…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01073894
CAS číslo: 163439-82-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -29° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)