Furfuryl glycidyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050
348490250
ACRO348490050EA
3380
CZK
ACRO348490050
ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ Bod varu: 103…104 °C (11 mmHg) Hustota: 1,122 g/cm³ Bod vzplanutí: 102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013348 CAS číslo: 5380-87-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |