Dodecyl methacrylate 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
347711000
347715000
347710025
ACRO347711000EA
1010
CZK
ACRO347711000
ACRO347715000
ACRO347710025
Dodecyl methacrylate 97% stabilizovaný
Dodecyl methacrylate
Vzorec:
C₁₆H₃₀O₂ Bod tání: –23 °C Hustota: 0,871 g/cm³ Bod vzplanutí: 126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008972 CAS číslo: 142-90-5 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 300 to 500 ppm MEHQ |