Tisk…
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
347250010 347250050
ACRO347250010EA 2810 CZK
ACRO347250010 ACRO347250050
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate 97%
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
CAS No.: 2044-85-1
Appearance: Colorless to off-white Powder or crystals
Vzorec: C₂₄H₁₄Cl₂O₇
Bod tání: 239…246 °C
Bod vzplanutí: >109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037501
CAS číslo: 2044-85-1
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 246 °C
HPLC ≥96.0 %