Tisk…
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) max, 1% w/w
346930050 346930250 346931000
ACRO346930050EA 1880 CZK
ACRO346930050 ACRO346930250 ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilised
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Vzorec: C₁₁H₂₅O₅P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800259
CAS číslo: 15110-17-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % Na2CO3