Tisk…
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
346730050 346730250
ACRO346730050EA 3510 CZK
ACRO346730050 ACRO346730250
N-Pivaloyl-o-toluidine 99%
N-Pivaloyl-o-toluidine
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075432
CAS číslo: 61495-04-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥98.5 %