Tisk…
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate, (R)-(-)-3-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
345760010 345760050
ACRO345760010EA 1610 CZK
ACRO345760010 ACRO345760050
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 75…76 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,017 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075386
CAS číslo: 24915-95-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -43° to -47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)