Tisk…
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
345180100 345180500
ACRO345180100EA 2120 CZK
ACRO345180100 ACRO345180500
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Appearance: White to light yellow Powder and/or chunks
Vzorec: C₆H₁₆N₂O₂
Bod tání: 92…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002842
CAS číslo: 4439-20-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 101 °C
Titration with HClO4 94 to 106 %