Tisk…
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
345000010 345000100
ACRO345000010EA 1240 CZK
ACRO345000010 ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₁₄SSi
MW: 134,312 g/mol
Bod varu: 69…70 °C (100 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042890
CAS číslo: 5573-62-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %