Tisk…
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
344940010 344940050
ACRO344940010EA 7280 CZK
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Vzorec: C3H10NO3P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008222
CAS číslo: 13138-33-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %