Aluminum phosphate, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
344441000
344445000
344440025
ACRO344441000EA
1630
CZK
ACRO344441000
ACRO344445000
ACRO344440025
Aluminum phosphate, pure
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Vzorec:
AlPO₄ Bod tání: >1500 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003430 CAS číslo: 7784-30-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration | ≥80.0 % (AlPO4) |