Tisk…
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
344300050 344300250
ACRO344300050EA 4600 CZK
ACRO344300050 ACRO344300250
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS No.: 93102-05-7
Vzorec: C₁₃H₂₃NOSi
MW: 237.42 g/mol
Bod varu: 76 °C (.3 mmHg)
Hustota: 0.928 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674005
CAS číslo: 93102-05-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥95 %