Tisk…
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
344000050 344000250
ACRO344000050EA 2770 CZK
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
Bod varu: 160…165 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,8893 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040554
CAS číslo: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %