Tisk…
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
342240010 342240050 342240250
ACRO342240010EA 1970 CZK
ACRO342240010 ACRO342240050 ACRO342240250
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
6-Hydroxyhexanoic acid
CAS No.: 1191-25-9
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 113…116 °C (760 mmHg)
Bod tání: 38…40 °C
Hustota: 0,981 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00046560
CAS číslo: 1191-25-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info may contain variable amounts of water
GC ≥94 %