Tisk…
Triallyl isocyanurate 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
342121000 342125000
ACRO342121000EA 1560 CZK
ACRO342121000 ACRO342125000
Triallyl isocyanurate 98% stabilizovaný
Triallyl isocyanurate
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₃
Bod varu: 149…152 °C (4 mmHg)
Hustota: 1,159 g/cm³
Bod vzplanutí: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006554
CAS číslo: 1025-15-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 1200 ppm MEHQ