Tisk…
Oxypurinol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
339940010 339940050 339940250
ACRO339940010EA 2660 CZK
ACRO339940010 ACRO339940050 ACRO339940250
Oxypurinol 99%
Oxypurinol
Appearance: Light yellow Powder
Vzorec: C₅H₄N₄O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047205
CAS číslo: 2465-59-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %