Tisk…
DL-2-Benzylserine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
339780010 339780100
ACRO339780010EA 2070 CZK
ACRO339780010 ACRO339780100
DL-2-Benzylserine 97%
DL-2-Benzylserine
Appearance: Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,218 g/mol
Bod tání: 245…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863305
CAS číslo: 4740-47-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %