Tisk…
2-Methylserine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Methylserine hydrate, (R,S)-2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropionic acid hydrate
339750010 339750050
ACRO339750010EA 3130 CZK
ACRO339750010 ACRO339750050
2-Methylserine 96%
2-Methyl-DL-serine hydrate
CAS No.: 5424-29-3
Vzorec: C₄H₉NO₃.xH₂O
Bod tání: 253…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791288
CAS číslo: 5424-29-3
EINECS: 226-565-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥95 % (On dry substance)