Tisk…
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
338700010 338700050
ACRO338700010EA 1180 CZK
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₁₂OSi
Bod varu: 74…75 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054764
CAS číslo: 6213-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %