Hexadecyl palmitate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
338460050
338460250
338461000
ACRO338460050EA
975
CZK
ACRO338460050
ACRO338460250
ACRO338461000
Hexadecyl palmitate 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Vzorec:
C₃₂H₆₄O₂ MW: 480,86 g/mol Bod varu: 360 °C (760 mmHg) Bod tání: 52…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053739 CAS číslo: 540-10-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 56 °C |
GC | ≥97.5 % |