Tisk…
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337941000 337940010
ACRO337941000EA 2650 CZK
ACRO337941000 ACRO337940010
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
CAS No.: 161105-54-0
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798294
CAS číslo: 161105-54-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)