Tisk…
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337931000 337935000
ACRO337931000EA 2050 CZK
ACRO337931000 ACRO337935000
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid or solid
Vzorec: C₁₁H₂₃NO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01076260
CAS číslo: 166023-30-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +11° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)