Tisk…
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337830010 337830050
ACRO337830010EA 9860 CZK
ACRO337830010 ACRO337830050
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671527
CAS číslo: 68737-65-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation -137° to -149° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)