Tisk…
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
337640010 337640050
ACRO337640010EA 3330 CZK
ACRO337640010 ACRO337640050
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
CAS No.: 32780-06-6
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 110…115 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066224
CAS číslo: 32780-06-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +30.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=3, EtOH)