Tisk…
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337470050 337470250
ACRO337470050EA 3650 CZK
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Vzorec: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Bod varu: >40 °C (760 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054774
CAS číslo: 126519-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids