Tisk…
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
337450050 337450250
ACRO337450050EA 2480 CZK
ACRO337450050 ACRO337450250
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,1286 g/mol
Bod tání: 154…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129983
CAS číslo: 696-45-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %