Tisk…
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
337025000 337020025
ACRO337025000EA 4530 CZK
ACRO337025000 ACRO337020025
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
CAS No.: 18997-57-4
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063694
CAS číslo: 18997-57-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
TLC ≥98.5 %
Appearance of solution (3% soln. in acetone/water (2:1)) Clear, colorless
Specific optical rotation -97° to -101° (20°C, 589 nm) (c=0.3, water)