Tisk…
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
336790500 336790010 336792500
ACRO336790500EA 1090 CZK
ACRO336790500 ACRO336790010 ACRO336792500
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide 99+%
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide
CAS No.: 10344-94-2
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₉
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036210
CAS číslo: 10344-94-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≤0.05 % (p-Nitrophenol)
Specific optical rotation -107° to -113° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)