Tisk…
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
336040050 336040250 336041000
ACRO336040050EA 971 CZK
ACRO336040050 ACRO336040250 ACRO336041000
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS No.: 6283-74-5
Vzorec: C₈H₈O₇
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037918
CAS číslo: 6283-74-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Specific optical rotation +56° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=6, acetone)
Titration with NaOH ≥96.0 %