Tisk…
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
336030050 336030250
ACRO336030050EA 1380 CZK
ACRO336030050 ACRO336030250
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₁₈H₁₂O₇
MW: 340,287 g/mol
Bod tání: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067102
CAS číslo: 64339-95-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration by coupling ≥97.5 %