Tisk…
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335940010 335940050
ACRO335940010EA 1820 CZK
ACRO335940010 ACRO335940050
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂
Bod varu: 215…218 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861832
CAS číslo: 40327-96-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %