Tisk…
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
335620010 335620050
ACRO335620010EA 2110 CZK
ACRO335620010 ACRO335620050
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₉H₁₈ClNO
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102580
CAS číslo: 42036-65-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %