Tisk…
3-Pyrazolidinone hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
335490010 335490050 335490250
ACRO335490010EA 1640 CZK
ACRO335490010 ACRO335490050 ACRO335490250
3-Pyrazolidinone hydrochloride 98%
3-Pyrazolidinone hydrochloride
CAS No.: 1752-88-1
Vzorec: C₃H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043787
CAS číslo: 1752-88-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %