Tisk…
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: cis-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
334270010 334270050
ACRO334270010EA 3940 CZK
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Bod tání: 127…131 °C
Bod vzplanutí: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863244
CAS číslo: 63216-49-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %