Tisk…
Piperonyl butoxide 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
334161000 334165000
ACRO334161000EA 2020 CZK
ACRO334161000 ACRO334165000
Piperonyl butoxide 90% tech.
Piperonyl butoxide
Vzorec: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338.44 g/mol
Bod varu: 180 °C (1 mmHg)
Bod vzplanutí: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005842
CAS číslo: 51-03-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065