Tisk…
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: EDC Methiodide, 3-(((Ethylimino)methylene)amino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide Methiodide
334120010 334120100
ACRO334120010EA 971 CZK
ACRO334120010 ACRO334120100
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide 98%
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: CH₃CH₂N=C=N(CH₂)₃N(CH₃)₃I
MW: 297,17 g/mol
Bod tání: 92…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011833
CAS číslo: 22572-40-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %