Tisk…
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Dihydroxy-1,3-phenylenediamine Dihydrochloride, 4,6-Diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride
333670050 333670250 333671000
ACRO333670050EA 2870 CZK
ACRO333670050 ACRO333670250 ACRO333671000
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Appearance: Grey-brown Crystalline solid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 213,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143239
CAS číslo: 16523-31-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %