Tisk…
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
333560010 333560050 333560250
ACRO333560010EA 923 CZK
ACRO333560010 ACRO333560050 ACRO333560250
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
CAS No.: 66673-40-3
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Bod varu: 147…149 °C
Bod tání: 77…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077791
CAS číslo: 66673-40-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)