(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic Acid, (S)-(+)-Ibuprofen
333200010
333200050
ACRO333200010EA
1910
CZK
ACRO333200010
ACRO333200050
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Vzorec:
C₁₃H₁₈O₂ Bod tání: 49…53 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00069289 CAS číslo: 51146-56-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +57° to +61° (20 °C, 589 nm) (c=2, EtOH) |