Tisk…
Dess-Martin periodinane 15% (w/w) in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
333110500 333112500 333110100
ACRO333110500EA 7470 CZK
ACRO333110500 ACRO333112500 ACRO333110100
Dess-Martin periodinane 15% (w/w) in dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Appearance: Colorless to light yellow Solution
Vzorec: C₁₃H₁₃IO₈
Hustota: 1,362 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130127
CAS číslo: 87413-09-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 10 to 15 %