2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
332220010
332220050
ACRO332220010EA
4420
CZK
ACRO332220010
ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Vzorec:
C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄ Bod tání: 135…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800256 CAS číslo: 203192-98-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 135 to 141 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |