Tisk…
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
332210010 332210050
ACRO332210010EA 4420 CZK
ACRO332210010 ACRO332210050
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
CAS No.: 117196-73-3
Vzorec: C₇H₁₆NO₇P
Bod tání: 118…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800255
CAS číslo: 117196-73-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %